(2-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917094-1G
OR917094-250MG
APOSOR917094-1GEA
400
EUR
APOSOR917094-1G
APOSOR917094-250MG
(2-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde 95%
(2-Oxo-1,3-benzoxazol-3(2H)-yl)acetaldehyde
Formula:
C₉H₇NO₃ MW: 177,157 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09864427 Núm. CAS: 13610-81-6 |