3,4-Dibromobenzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917118-5G
APOSOR917118-5GEA 84.1 EUR
APOSOR917118-5G
3,4-Dibromobenzoic acid 97%
3,4-Dibromobenzoic acid
Formula: C₇H₄Br₂O₂
MW: 279,913 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00094403
Núm. CAS: 619-03-4