trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: trans-4-(Methylamino)cyclohexanol
OR917120-10G OR917120-1G OR917120-5G
APOSOR917120-10GEA 806 EUR
APOSOR917120-10G APOSOR917120-1G APOSOR917120-5G
trans-4-Methylamino-cyclohexanol 97%
trans-4-Methylamino-cyclohexanol
Formula: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09954372
Núm. CAS: 22348-44-3