4-Chloro-3-hydroxy butyronitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917127-1G OR917127-5G
APOSOR917127-1GEA 319 EUR
APOSOR917127-1G APOSOR917127-5G
4-Chloro-3-hydroxy butyronitrile 95%
4-Chloro-3-hydroxy butyronitrile
Formula: C₄H₆ClNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07783068
Núm. CAS: 105-33-9