5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Bromo-4-methylpyridine-2-carbaldehyde
OR917140-1G OR917140-250MG
APOSOR917140-1GEA 127 EUR
APOSOR917140-1G APOSOR917140-250MG
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde 97%
5-Bromo-4-methylpicolinaldehyde
Formula: C₇H₆BrNO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07375095
Núm. CAS: 886364-94-9