6-Methyl-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917166-1G OR917166-250MG
APOSOR917166-1GEA 400 EUR
APOSOR917166-1G APOSOR917166-250MG
6-Methyl-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde 95%
6-Methyl-1,3-benzodioxole-5-carbaldehyde
Formula: C₉H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04041885
Núm. CAS: 58343-54-7