1H-Indole-6-acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-(1H-Indol-6-yl)acetic acid
OR917177-1G OR917177-250MG
APOSOR917177-1GEA 95.7 EUR
APOSOR917177-1G APOSOR917177-250MG
1H-Indole-6-acetic acid 98%
1H-Indole-6-acetic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
MW: 175.184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09837606
Núm. CAS: 39689-58-2