(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR917182-1G
OR917182-250MG
APOSOR917182-1GEA
142
EUR
APOSOR917182-1G
APOSOR917182-250MG
(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate 95%
(R)-tert-Butyl (2-oxoazepan-3-yl)carbamate
Formula:
C₁₁H₂₀N₂O₃ MW: 228,288 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03788637 Núm. CAS: 106691-72-9 |