2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917188-1G
APOSOR917188-1GEA 173 EUR
APOSOR917188-1G
2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid 95%
2,2-Dimethylbut-3-ynoic acid
Formula: C₆H₈O₂
MW: 112,127 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093337
Núm. CAS: 56663-76-4