[4-(Pyridin-2-yl)phenyl]methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-[4-(Hydroxymethyl)phenyl]pyridine, 4-(Pyridin-2-yl)benzyl alcohol
OR9172-1G
APOSOR9172-1GEA 318 EUR
APOSOR9172-1G
[4-(Pyridin-2-yl)phenyl]methanol 97%
[4-(Pyridin-2-yl)phenyl]methanol
Formula: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,222 g/mol
Pto. de fusión: 49…51 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04116292
Núm. CAS: 98061-39-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III