3,4-Dichloro-5-nitropyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917240-1G
APOSOR917240-1GEA 52.2 EUR
APOSOR917240-1G
3,4-Dichloro-5-nitropyridine 95%
3,4-Dichloro-5-nitropyridine
Formula: C₅H₂Cl₂N₂O₂
MW: 192,988 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09910258
Núm. CAS: 56809-84-8