sec-Butyl chloroformate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917261-1G OR917261-25G OR917261-5G
APOSOR917261-1GEA 145 EUR
APOSOR917261-1G APOSOR917261-25G APOSOR917261-5G
sec-Butyl chloroformate 95%
sec-Butyl chloroformate
Formula: C₅H₉ClO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043796
Núm. CAS: 17462-58-7