Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR917276-1G
OR917276-250MG
APOSOR917276-1GEA
649
EUR
APOSOR917276-1G
APOSOR917276-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde 95%
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carbaldehyde
Formula:
C₈H₅NOS MW: 163,196 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11052828 Núm. CAS: 203922-18-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...