3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
{3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]phenyl}methanol
OR9173-1G
OR9173-250MG
APOSOR9173-1GEA
183
EUR
APOSOR9173-1G
APOSOR9173-250MG
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol 95%
3-[(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)methyl]benzyl alcohol
Formula:
C₁₀H₁₁N₃O MW: 189,214 g/mol Pto. de fusión: 56…59 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08271929 Núm. CAS: 871825-54-6 UN: 1325 ADR: 4.1,III |