Boc-D-homoserine lactone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Boc-D-Homoserine lactone
OR917300-5G
APOSOR917300-5GEA 105 EUR
APOSOR917300-5G
Boc-D-homoserine lactone 97%
Boc-D-homoserine lactone
Formula: C₉H₁₅NO₄
MW: 201,22 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037376
Núm. CAS: 67198-86-1