N-Methyl-3-oxo-3-phenylpropanamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917336-1G OR917336-250MG
APOSOR917336-1GEA 502 EUR
APOSOR917336-1G APOSOR917336-250MG
N-Methyl-3-oxo-3-phenylpropanamide 95%
N-Methyl-3-oxo-3-phenylpropanamide
Formula: C₁₀H₁₁NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD24549341
Núm. CAS: 197852-01-0