1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917409-1G OR917409-250MG
APOSOR917409-1GEA 400 EUR
APOSOR917409-1G APOSOR917409-250MG
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde 95%
1-Allyl-1H-benzimidazole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₁₀N₂O
MW: 186,21 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04355428
Núm. CAS: 118482-14-7