6-Chloro-4-nitro-1H-indazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917449-1G
OR917449-250MG
APOSOR917449-1GEA
127
EUR
APOSOR917449-1G
APOSOR917449-250MG
6-Chloro-4-nitro-1H-indazole 95%
6-Chloro-4-nitro-1H-indazole
Formula:
C₇H₄ClN₃O₂ MW: 197,579 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07781380 Núm. CAS: 885519-50-6 |