4-(Dimethylamino)phenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917462-25G OR917462-5G
APOSOR917462-25GEA 227 EUR
APOSOR917462-25G APOSOR917462-5G
4-(Dimethylamino)phenol 97%
4-(Dimethylamino)phenol
Formula: C₈H₁₁NO
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD01707548
Núm. CAS: 619-60-3