Methyl 3-(cyclopropylamino)propanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917489-1G OR917489-250MG
APOSOR917489-1GEA 609 EUR
APOSOR917489-1G APOSOR917489-250MG
Methyl 3-(cyclopropylamino)propanoate 95%
Methyl 3-(cyclopropylamino)propanoate
Formula: C₇H₁₃NO₂
MW: 143,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11651272
Núm. CAS: 77497-84-8