(S)-2-(Methylamino)-3-phenylpropan-1-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917507-1G
APOSOR917507-1GEA 163 EUR
APOSOR917507-1G
(S)-2-(Methylamino)-3-phenylpropan-1-ol 95%
(S)-2-(Methylamino)-3-phenylpropan-1-ol
Formula: C₁₀H₁₅NO
MW: 165,232 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18431682
Núm. CAS: 84773-29-5