2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-4-ol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917525-1G OR917525-5G
APOSOR917525-1GEA 104 EUR
APOSOR917525-1G APOSOR917525-5G
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-4-ol 95%
2-Methyl-5,6,7,8-tetrahydroquinazolin-4-ol
Formula: C₉H₁₂N₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16872923
Núm. CAS: 19178-21-3