1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917546-1G OR917546-250MG
APOSOR917546-1GEA 188 EUR
APOSOR917546-1G APOSOR917546-250MG
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08445747
Núm. CAS: 71925-11-6