Methyl 3-cyano-4-hydroxybenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917547-1G OR917547-250MG
APOSOR917547-1GEA 243 EUR
APOSOR917547-1G APOSOR917547-250MG
Methyl 3-cyano-4-hydroxybenzoate 95%
Methyl 3-cyano-4-hydroxybenzoate
Formula: C₉H₇NO₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13248596
Núm. CAS: 156001-68-2