5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR9176-1G
OR9176-250MG
APOSOR9176-1GEA
0
EUR
APOSOR9176-1G
APOSOR9176-250MG
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
5-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3-phenyl-1H-pyrazole
Formula:
C₁₁H₁₂N₂O Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08271942 Núm. CAS: 864068-97-3 |