4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917609-1G OR917609-250MG
APOSOR917609-1GEA 712 EUR
APOSOR917609-1G APOSOR917609-250MG
4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde 95%
4-Methyl-2-oxo-2H-chromene-7-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₈O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00582536
Núm. CAS: 53183-53-2