Benzyl glycolate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917631-100G OR917631-25G
APOSOR917631-100GEA 0 EUR
APOSOR917631-100G APOSOR917631-25G
Benzyl glycolate 97%
Benzyl glycolate
Formula: C₉H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00191776
Núm. CAS: 30379-58-9