4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917681-1G OR917681-250MG
APOSOR917681-1GEA 712 EUR
APOSOR917681-1G APOSOR917681-250MG
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid 97%
4-(1-Hydroxy-1-methylethyl)benzoic acid
Formula: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02185844
Núm. CAS: 3609-50-5