2-(4-Bromophenyl)furan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR9177-1G OR9177-250MG
APOSOR9177-1GEA 230 EUR
APOSOR9177-1G APOSOR9177-250MG
2-(4-Bromophenyl)furan 97%
2-(4-Bromophenyl)furan
Formula: C₁₀H₇BrO
Pto. de fusión: 83…84,5 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07775614
Núm. CAS: 14297-34-8