3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917708-1G OR917708-250MG
APOSOR917708-1GEA 435 EUR
APOSOR917708-1G APOSOR917708-250MG
3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole 95%
3-Methyl-5-p-tolyl-1H-pyrazole
Formula: C₁₁H₁₂N₂
MW: 172,226 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08446306
Núm. CAS: 90861-52-2