7-Methoxyquinoline hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917812-1G OR917812-5G
APOSOR917812-1GEA 71.2 EUR
APOSOR917812-1G APOSOR917812-5G
7-Methoxyquinoline hydrochloride 95%
7-Methoxyquinoline hydrochloride
Formula: C₁₀H₉NO·ClH
MW: 195.646 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD22683321
Núm. CAS: 1418117-82-4