Benzofuran-6-carboxylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917818-1G OR917818-25G OR917818-5G
APOSOR917818-1GEA 0 EUR
APOSOR917818-1G APOSOR917818-25G APOSOR917818-5G
Benzofuran-6-carboxylic acid 98%
Benzofuran-6-carboxylic acid
Formula: C₉H₆O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01006751
Núm. CAS: 77095-51-3