3,5-Dichlorophenethyl alcohol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917823-10G OR917823-1G
APOSOR917823-10GEA 140 EUR
APOSOR917823-10G APOSOR917823-1G
3,5-Dichlorophenethyl alcohol 97%
3,5-Dichlorophenethyl alcohol
Formula: C₈H₈Cl₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06201039
Núm. CAS: 93427-13-5