(R)-2,4,6-Trimethylbenzenesulphinamide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917824-1G OR917824-250MG
APOSOR917824-1GEA 2070 EUR
APOSOR917824-1G APOSOR917824-250MG
(R)-2,4,6-Trimethylbenzenesulphinamide 97%
(R)-2,4,6-Trimethylbenzenesulphinamide
Formula: C₉H₁₃NOS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11707206
Núm. CAS: 446021-73-4