7-Chloro-L-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
(S)-2-Amino-3-(7-chloro-1H-indol-3-yl)propanoic acid
OR917825-250MG
OR917825-500MG
APOSOR917825-250MGEA
589
EUR
APOSOR917825-250MG
APOSOR917825-500MG
7-Chloro-L-tryptophan 97%
7-Chloro-L-tryptophan
Formula:
C₁₁H₁₁ClN₂O₂ MW: 238,67 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09264322 Núm. CAS: 73945-46-7 |