trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917890-1G OR917890-5G
APOSOR917890-1GEA 221 EUR
APOSOR917890-1G APOSOR917890-5G
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid 95%
trans-4-(Acetamidomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₇NO₃
MW: 199,247 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00626152
Núm. CAS: 20704-66-9