4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR917900-100MG OR917900-250MG
APOSOR917900-100MGEA 45.1 EUR
APOSOR917900-100MG APOSOR917900-250MG
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol 95+%
4-Amino-2-chloropyridin-3-ol
Formula: C₅H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD16606120
Núm. CAS: 1227508-94-2