2,5-Dichlorobenzyl cyanide 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917907-100G
APOSOR917907-100GEA 253 EUR
APOSOR917907-100G
2,5-Dichlorobenzyl cyanide 98%
2,5-Dichlorobenzyl cyanide
Formula: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,038 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02671209
Núm. CAS: 3218-50-6