5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR917916-1G OR917916-250MG OR917916-5G
APOSOR917916-1GEA 109 EUR
APOSOR917916-1G APOSOR917916-250MG APOSOR917916-5G
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile 95+%
5-Bromo-2-hydroxy-3-methylbenzonitrile
Formula: C₈H₆BrNO
MW: 212,043 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08457442
Núm. CAS: 913191-20-5