5-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917946-1G OR917946-250MG
APOSOR917946-1GEA 95.7 EUR
APOSOR917946-1G APOSOR917946-250MG
5-Chloroisoindoline hydrochloride 95%
5-Chloroisoindoline hydrochloride
Formula: C₈H₈ClN·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11223562
Núm. CAS: 912999-79-2