4-Oxo-1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917952-1G
OR917952-250MG
APOSOR917952-1GEA
654
EUR
APOSOR917952-1G
APOSOR917952-250MG
4-Oxo-1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid 97%
4-Oxo-1-phenyl-cyclohexanecarboxylic acid
Formula:
C₁₃H₁₄O₃ MW: 218,248 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD06208311 Núm. CAS: 75945-91-4 |