Methyl 2-benzylacrylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917956-1G OR917956-5G
APOSOR917956-1GEA 79.9 EUR
APOSOR917956-1G APOSOR917956-5G
Methyl 2-benzylacrylate 98%
Methyl 2-benzylacrylate
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07787445
Núm. CAS: 3070-71-1