N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: N-Methyl-1H-benzo[d]imidazol-2-amine
OR917990-1G OR917990-250MG
APOSOR917990-1GEA 277 EUR
APOSOR917990-1G APOSOR917990-250MG
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine 95%
N-Methyl-1H-1,3-benzodiazol-2-amine
Formula: C₈H₉N₃
MW: 147,177 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00524803
Núm. CAS: 17228-38-5