2,7-Naphthyridine-4-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917996-1G OR917996-250MG OR917996-5G OR917996-2G OR917996-10G
APOSOR917996-1GEA 0 EUR
APOSOR917996-1G APOSOR917996-250MG APOSOR917996-5G APOSOR917996-2G APOSOR917996-10G
2,7-Naphthyridine-4-carbaldehyde 95%
2,7-Naphthyridine-4-carbaldehyde
Formula: C₉H₆N₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD15526648
Núm. CAS: 10273-40-2