4-Chloro-1-methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR917997-1G OR917997-250MG
APOSOR917997-1GEA 538 EUR
APOSOR917997-1G APOSOR917997-250MG
4-Chloro-1-methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde 95%
4-Chloro-1-methyl-1H-indazole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₇ClN₂O
MW: 194,618 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10686602
Núm. CAS: 1033693-09-2