5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918002-1G OR918002-250MG
APOSOR918002-1GEA 221 EUR
APOSOR918002-1G APOSOR918002-250MG
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde 95%
5-Hydroxy-1H-indole-3-carbaldehyde
Formula: C₉H₇NO₂
MW: 161,157 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06804528
Núm. CAS: 3414-19-5