Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918027-1G OR918027-250MG
APOSOR918027-1GEA 696 EUR
APOSOR918027-1G APOSOR918027-250MG
Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate 95%
Ethyl 2-(methylsulphonyl)propanoate
Formula: C₆H₁₂O₄S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16045025
Núm. CAS: 73017-82-0