N-Ethyl-N-(2-piperidinylmethyl)ethanamine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918055-1G OR918055-250MG
APOSOR918055-1GEA 806 EUR
APOSOR918055-1G APOSOR918055-250MG
N-Ethyl-N-(2-piperidinylmethyl)ethanamine 95%
N-Ethyl-N-(2-piperidinylmethyl)ethanamine
Formula: C₁₀H₂₂N₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00085578
Núm. CAS: 64168-09-8