1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
Proveedor: Apollo Scientific
OR918097-10G OR918097-25G
APOSOR918097-10GEA 0 EUR
APOSOR918097-10G APOSOR918097-25G
1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
1-Bromocyclobutane-1-carboxylic acid
Formula: C₅H₇BrO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08861855
Núm. CAS: 32122-23-9