2-(5-Methylpyridin-2-yl)acetic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918131-1G OR918131-250MG
APOSOR918131-1GEA 516 EUR
APOSOR918131-1G APOSOR918131-250MG
2-(5-Methylpyridin-2-yl)acetic acid 95%
2-(5-Methylpyridin-2-yl)acetic acid
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09924932
Núm. CAS: 848093-05-0